Learn More
Potassium Chloride Saturated Solution, Pure, Electrode Filling Solution, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10744181 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
100 mL
250 mL
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
HDPE Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
0.25L
100mL
1L
Codice prodotto. 10744181
Marca: Fisher Chemical J/2983/05
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Formula molecolare ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
Numero MDL MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Specifica
Punti di ebollizione 106°C
Forma fisica Liquido
Quantità 100 mL
Sinonimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
IUPAC Name potassio;cloruro