Learn More
Potassium chloride, ultra dry, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. p-4824889
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11362418
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014466.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
The main use of potassium chloride is in the manufacture of fertilizers. It finds use in medicine as an electrolyte replenisher, and to treat hypokalemia (a condition in which the level of potassium will be low in blood) with its pharmaceutical preparation. Furthermore, it finds use as a flux agent in welding and metal casting. It is useful in water softener units, certain de-icing products and calibration of the radiation monitoring equipment. It finds use as a scotophor in dark-trace CRTs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7447-40-7
Formula molecolare ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
Numero MDL MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC Name potassio;cloruro
SMILES [Cl-].[K+]
Specifica
Punti di ebollizione 1500°C (sublimation)
Materiale o nome chimico Potassium chloride
Punto di fusione 773°C
Colore White
Forma fisica Beads
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.95% (metals basis)
Informazioni di solubilità Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether.
Peso formulazione 74.55
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.49
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White beads
Densità 1.984