Learn More
Potassium chromate, Puriss., ≥99%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15631110 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
50kg
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15631110
Marca: Honeywell-Fluka 12249100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Puriss.,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-00-6
Formula molecolare CrK2O4
Molecular Weight (g/mol) 194.19
Numero MDL MFCD00011368
InChI Key XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
PubChem CID 24597
ChEBI CHEBI:75249
IUPAC Name dipotassium;dioxido(dioxo)chromium
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Chromate
Quantità 100 g
Formula lineare K2CrO4
Numero UN 3288
Peso formulazione 194.19g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado puriss.
Densità Vapor Density: 6.7 (vs air)