Learn More
Potassium Chromate solution EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Bottle |
| Nomi componenti o analita | Potassium Chromate |
| Note sul grado di purezza | EU Ph Ref: 1069201 |
| Elemento | Potassium Chromate |
| Quantità | 1000 mL |
| Grado | Eu. Ph. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium chromate solution. European Pharmacopoeia Ref: 1069201 (RP 160)
- Pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- cancerogenicità Categoria 1B
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .