Learn More
Potassium Citrate Monobasic, TRC
Codice prodotto. 30418462
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30418462 500 g -
30426090 250 g -
30412929 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30418462 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP698710500G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 866-83-1
Formula molecolare C6H7KO7
Molecular Weight (g/mol) 230.21
Sinonimo Monobasic Potassium Citrate, Monopotassium Citrate, Potassium Citrate, Potassium Dihydrogen Citrate, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid Potassium Salt, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, potassium salt (1:1), 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monopotassium salt (9CI), Citric acid, monopotassium salt (8CI), Potassium citrate (6CI), Potassium citrate (KH2(O7C6H5)) (7CI)
IUPAC Name potassium;3-carboxy-3,5-dihydroxy-5-oxopentanoate
SMILES [K+].OC(=O)CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Citrate Monobasic
Quantità 500 g
InChI Formula InChI=1S/C6H8O7.K/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Peso formulazione 229.9829