Learn More
Potassium Citrate Monobasic, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium Citrate Monobasic |
| Quantità | 250 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H8O7.K/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1 |
| Peso formulazione | 229.9829 |