Learn More
Potassium citrate tribasic monohydrate, 99%, extra pure
Codice prodotto. 12055350 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12055350 5 kg 5kg
12045350 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12055350 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 244210050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00€
    189.00€ / 5kg
    Risparmia 13.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 6100-05-6 | C6H5K3O7·H2O | 324.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6100-05-6
Formula molecolare C6H5K3O7·H2O
Molecular Weight (g/mol) 324.42
InChI Key PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
PubChem CID 2735208
ChEBI CHEBI:64746
IUPAC Name tripotassium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;hydrate
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium citrate tribasic monohydrate
Punto di fusione 180.0°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare KO2CCH2C(OH)(CO2K)CH2CO2K·H2O
Quantità 5 kg
Indice di Merck 15,7744
Informazioni di solubilità Solubility in water: 640g/L (25°C).
Peso formulazione 324.42
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro