Learn More
Potassium cyanate, 97%, pure
Codice prodotto. p-3776999 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
Codice prodotto. 10289403
Marca: Thermo Scientific Acros 201111000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 590-28-3 | CKNO | 81.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 590-28-3
Formula molecolare CKNO
Molecular Weight (g/mol) 81.12
Numero MDL MFCD00011411
InChI Key GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium cyanate, kaliumcyanat, kocn, aero cyanate, cyanic acid, potassium salt, alicyanate, bulpur, potassiumcyanate, weedanol cyanol, caswell no. 688
PubChem CID 11378442
ChEBI CHEBI:38904
IUPAC Name potassium;cyanate
SMILES [K+].[O-]C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium cyanate
Punto di fusione 315.0°C
Nota nome Pure
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare KOCN
Fieser 01,1059
Indice di Merck 15, 7746
Informazioni di solubilità Solubility in water: 750g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Peso formulazione 81.12
Percent Purity 97%
Grado Pure
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium cyanate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/