Learn More
MP Biomedicals Potassium Deficient Diet, Powder
Codice prodotto. 11482921 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 kg
Dimensione della confezione:
50kg
Codice prodotto. 11482921
Marca: MP Biomedicals 0296018850
Potassium deficient diet - low in potassium.
  • Potassium deficient diet
  • Low in potassium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Animal Diet
Monouso Single-use
Formato Powder
Quantità 50 kg
Sterilità Non-sterile
Requisiti di stoccaggio Refrigerated
Lunghezza (sistema imperiale) 1 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 0.3048 m
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.