Learn More
MP Biomedicals Potassium Deficient Diet, Powder
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 kg
Dimensione della confezione:
50kg
Descrizione
- Potassium deficient diet
- Low in potassium
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Product Type | Animal Diet |
| Monouso | Single-use |
| Formato | Powder |
| Quantità | 50 kg |
| Sterilità | Non-sterile |
| Requisiti di stoccaggio | Refrigerated |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 0.3048 m |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.