Learn More
Potassium Dichromate, ≥99.5%, Honeywell™, BioXtra
Codice prodotto. 15638010 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15638010
Marca: Honeywell Research Chemicals P2588250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
BioXtra,≥99.5%
  • Stringent testing protocols may include trace metal analysis and specialized suitability testing, such as hybridoma or mouse embryo
  • Includes application-specific formulations, such as tablets and prepared solutions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-50-9
Formula molecolare Cr2K2O7
Molecular Weight (g/mol) 294.182
Numero MDL MFCD00011367
InChI Key KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
IUPAC Name dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium dichromate
Punto di fusione 398°C
Colore Orange
pH 3.5 (at 20°C)
Forma fisica Crystalline
Quantità 250 g
Formula lineare K2Cr2O7
Numero UN UN3086
Peso formulazione 294.18g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 2.7g/cu.cm at 20°C