Learn More
Potassium Dichromate, ≥99.5%, Honeywell™, BioXtra
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Descrizione
- Stringent testing protocols may include trace metal analysis and specialized suitability testing, such as hybridoma or mouse embryo
- Includes application-specific formulations, such as tablets and prepared solutions.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium dichromate |
| Punto di fusione | 398°C |
| Colore | Orange |
| pH | 3.5 (at 20°C) |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 250 g |
| Formula lineare | K2Cr2O7 |
| Numero UN | UN3086 |
| Peso formulazione | 294.18g/mol |
| Percent Purity | ≥99.5% |
| Vedi altri risultati |