Learn More
Potassium Dichromate, Crystal, Primary Standard, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 14874641 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
500g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 14874641
Marca: Avantor J.T.Baker 309301
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Dichromate
Nota nome Primary Standard
CAS 7778-50-9
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Formula molecolare Cr2K2O7
Sinonimo potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
InChI Key KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
IUPAC Name dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
Molecular Weight (g/mol) 294.182
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
Peso formulazione 294.19
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 2.68kg