Learn More
Potassium Dichromate Solution 0.0167M (0.1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10532533 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 AMP
6 AMP
Dimensione della confezione:
1 fiala
6 fiale
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10532533
Marca: Fisher Chemical J/6212C/05
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Cr2K2O7, CAS Number-7778-50-9, dipotassium bichromate, bichromate of potash, dichromic acid dipotassium salt, potassium dichromate, potassium dichromate vi, iopezite, dipotassium dichromium heptaoxide, kaliumdichromat, potassium bichromate, dipotassium dichromate, 1AMP, CHEBI:53444, Orange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-50-9
Formula molecolare Cr2K2O7
Molecular Weight (g/mol) 294.182
Numero MDL 11367
InChI Key KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
IUPAC Name dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifica
Colore Orange
Forma fisica Liquid
Quantità 1 AMP
Imballaggio Ampoule
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium dichromate, solution 0.0167 M, (0.1N), concentrated solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium dichromate