Learn More
Potassium Dihydrogen Orthophosphate, for HPLC, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073420 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 10429570
Marca: Fisher Chemical P/4806/50
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Potassium Dihydrogen Orthophosphate, for HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-77-0
Formula molecolare H2KO4P
Molecular Weight (g/mol) 136.08
Numero MDL MFCD00011401 MFCD00147253
InChI Key GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 253°C
Colore White
pH 4.5
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
IUPAC Name potassium dihydrogen phosphate
Peso formulazione 136.09g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica