Learn More
Potassium diphosphate, 98%, extra pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium diphosphate |
| Punto di fusione | 1090°C |
| Nota nome | Extra Pure |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 2.5 kg |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Formula lineare | K4O7P2 |
| Indice di Merck | 15, 7783 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol |
| Vedi altri risultati |