Learn More
Potassium disulfitopalladate(II), Premion™, 99.95% (metals basis), Pd 30.4% min, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7051340
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11389407
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041011.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68310-13-4
Formula molecolare KO3PdS
Molecular Weight (g/mol) 225.58
Numero MDL MFCD00792331
InChI Key FULLCBDUCZPCNB-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Potassium palladium sulfite
IUPAC Name potassium palladium sulfite
SMILES [K+].[Pd].[O-]S([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium disulfitopalladate(II)
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 344.75
Percent Purity 99.95%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 30.4% min.