Learn More
Potassium ferricyanide, 99+%, ACS reagent
Codice prodotto. p-222053 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
5g
Codice prodotto. 10556412
Marca: Thermo Scientific Acros 424120050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 13746-66-2 | C6FeK3N6 | 329.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13746-66-2
Formula molecolare C6FeK3N6
Molecular Weight (g/mol) 329.25
Numero MDL MFCD00011392
InChI Key QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
IUPAC Name tripotassium hexacyanoirontris(ylium)
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium ferricyanide
Nota nome 99+%
Colore Orange to Red
Forma fisica Crystals and/or Chunks
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Iodometry)
Formula lineare K3Fe(CN)6
Fieser 01,929; 02,345; 04,406; 05,554; 06,480; 07,300; 08,410; 09,385; 13,255
Indice di Merck 15,7751
Informazioni di solubilità Solubility in water: 464g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 329.26
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass Bottle
Densità 1.85