missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium Ferrocyanide Solution According to European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
BIOPHARMA

Codice prodotto. 11404729 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11404729

Marca: Reagecon 1069801

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity stable product developed and tested for European Pharmacopoeia (EP) applications.

  • European Pharmacopoeia Reagent, Solution
  • High-purity stable product developed and tested for European Pharmacopoeia (EP) applications.
  • These include use in the identification reactions of ions and functional groups (2.3.1) and as a reagent in the performance of tests outlined in several EP monographs.
  • NIST traceable.
  • This Reagecon EP reagent is accurate, stable and reproducible.
  • Stability is proven (either opened or unopened) for the shelf life of this product.

Specifica

Imballaggio HDPE Bottle
Forma fisica Liquid
Tecnica EP Testing
Quantità 100 mL
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato