Learn More
Potassium ferrocyanide trihydrate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. p-43113 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10216460
Marca: Thermo Scientific Acros 211095000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14459-95-1 | C6H6FeK4N6O3 | 422.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14459-95-1
Formula molecolare C6H6FeK4N6O3
Molecular Weight (g/mol) 422.39
Numero MDL MFCD00167023
InChI Key NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Potassium hexacyanoferrate(II)
IUPAC Name tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium ferrocyanide trihydrate
Punto di fusione 70.0°C
Nota nome p.a.
Colore Yellow
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare K4Fe(CN)6·3H2O
Indice di Merck 15, 7752
Informazioni di solubilità Solubility in water: 270g/L (12°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Peso formulazione 422.4
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.85
Densità 1.8500g/mL
Identificativo prodotto
  • Potassium ferrocyanide trihydrate
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium ferrocyanide trihydrate, Ferrate(4-), hexakis(cyano-C)-, tetrapotassium, (OC-6-11)-