Learn More
Potassium fluoride dihydrate, 98%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10713401 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10713401
Marca: Thermo Scientific Acros 206400050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13455-21-5
Formula molecolare FH4KO2
Molecular Weight (g/mol) 94.13
Numero MDL MFCD00149929
InChI Key MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate
PubChem CID 23708904
SMILES O.O.[F-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium fluoride dihydrate
Nota nome 99%
Colore Colorless to White
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare KF·2H2O
Fieser 01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 16,282
IUPAC Name potassium;fluoride;dihydrate
Peso formulazione 94.13
Percent Purity 19.65 to 20.70% (F)
Grado Pure
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 2.45
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium fluoride hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium fluoride