Learn More
Potassium Formate, Purum p.a., ≥99.0% (NT), Honeywell™
Artikelnummer. 15665950 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
500 g
Packaging:
Poly bottle
Pakningsstørrelse:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Pakningsstørrelse
15665950 500 g Poly bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15665950 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 60243500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Purum p.a.,≥99.0% (NT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Boiling Point >167°C
Melting Point 165°C to 168°C
CAS 590-29-4
Color White
Physical Form Crystalline
Quantity 500 g
Molecular Formula CHKO2
Linear Formula HCOOK
MDL Number MFCD00013100
UN Number NONH for all modes of transport
Beilstein 3623272
Synonym potassium formate, formic acid potassium salt, formic acid, potassium salt, formic acid, k salt, hcook, mravencan draselny czech, hco2k, formic acid, potassium salt 1:1, potassium formira, 64-18-6 parent
InChI Key WFIZEGIEIOHZCP-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(=O)[O-].[K+]
IUPAC Name potassium;formate
Molecular Weight (g/mol) 84.115
PubChem CID 2735122
ChEBI CHEBI:63316
Formula Weight 84.12g/mol
Percent Purity ≥99.0% (NT)
Odor Odorless
Packaging Poly bottle
Chemical Name or Material Potassium formate
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.