Learn More
Potassium heptafluoroniobate(V), 99.5%
Codice prodotto. p-7080288
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11498640
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 051110.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 16924-03-1 | K2NbF7
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16924-03-1
Formula molecolare K2NbF7
Numero MDL MFCD00042368
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium heptafluoroniobate (V)
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Numero UN UN3288
Peso formulazione 304.1
Percent Purity 99.5%
Sensibilità Hygroscopic