Learn More
Potassium hexabromopalladate(IV), Premion™, 99.999% (metals basis), Pd 15.5% min
Codice prodotto. 11314998
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11314998
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043947.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 16919-74-7 | Br6K2Pd | 664.041 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16919-74-7
Formula molecolare Br6K2Pd
Molecular Weight (g/mol) 664.041
Numero MDL MFCD03093651
InChI Key SKCNWISEAGYZFC-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo potassium hexabromopalladate iv , premion
PubChem CID 121233751
IUPAC Name dipotassium;tetrabromopalladium;dibromide
SMILES [K+].[K+].[Br-].[Br-].Br[Pd](Br)(Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium hexabromopalladate (IV)
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Peso formulazione 664.04
Percent Purity 99.999%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 15.5% min
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.