Learn More
Potassium hexachloroplatinate(IV), Pt 39.6%
Codice prodotto. p-7048945
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
5g
Codice prodotto. 11346548
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012169.01
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 16921-30-5 | Cl6K2Pt | 485.98 g/mol
Potassium hexachloroplatinate(IV) is used for the determination of potassium by gravimetric analysis. It is also used to prepare potassium tetrchloroplatinate by reduction using hydrazine dihydrochloride. Further, it is used in photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16921-30-5
Formula molecolare Cl6K2Pt
Molecular Weight (g/mol) 485.98
Numero MDL MFCD00011389
InChI Key DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo potassium hexachloroplatinate iv, potassium platinic chloride, potassium hexachloroplatinate, dipotassium platinum hexachloride, platinic potassium chloride, dipotassium hexachloroplatinate, potassium platinum chloride, dipotassium hexachloroplatinate 2-, ccris 7824, platinum potassium chloride
PubChem CID 61856
IUPAC Name dipotassium;hexachloroplatinum(2-)
SMILES [K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium hexachloroplatinate(IV)
Punto di fusione 250°C (decomposition)
Colore Yellow
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 0.25 g
Formula lineare K2PtCl6
Numero UN UN3288
Indice di Merck 14,7636
Informazioni di solubilità Soluble in hot water; Slightly soluble in cold water; Practically insoluble in alcoholSoluble in hot water; Slightly soluble in cold water; Insoluble in alcohol.
Peso formulazione 486.01
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 39.6%
Odore Odorless
Indice di rifrazione ≥1.825
Sensibilità Hygroscopic
Densità 3.50 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.