Learn More
Potassium hexachlororuthenate(IV), Premion™, 99.95% (metal basis), Ru 25.3% min
Codice prodotto. 11383988
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11383988
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040399.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 23013-82-3 | K2RuCl6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23013-82-3
Formula molecolare K2RuCl6
Numero MDL MFCD00050159
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium hexachlororuthenate(IV)
Colore Red to Brown
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.95% (metals basis)
Peso formulazione 391.99
Aspetto Red-browm crystalline powder