Learn More
Potassium Hexacyanoferrate(III), 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Codice prodotto. 15618060 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 15618060
Marca: Honeywell Research Chemicals P8131100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, ∼99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13746-66-2
Formula molecolare C6FeK3N6
Molecular Weight (g/mol) 329.25
Numero MDL MFCD00011392
InChI Key QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
IUPAC Name tripotassium;iron(3+);hexacyanide
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium hexacyanoferrate(III)
Colore Red
pH 8.0 (at 20°C)
Forma fisica Crystalline
Quantità 100 g
Formula lineare K3Fe(CN)6
Peso formulazione 329.24g/mol
Percent Purity 99%
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.85g/cu.cm at 20°C