Learn More
Potassium Hexacyanoferrate(Iii), ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7071934 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 15622640
Marca: Honeywell-Fluka 2440235G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13746-66-2
Formula molecolare C6FeK3N6
Molecular Weight (g/mol) 329.25
Numero MDL MFCD00011392
InChI Key QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Hexacyanoferrate(Iii)
Quantità 5 g
Formula lineare K3Fe(CN)6
IUPAC Name tripotassium hexacyanoirontris(ylium)
Peso formulazione 329.24g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS