missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium Hexacyanoferrate(Iii), Honeywell Fluka™

Codice prodotto. p-7072012 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
pezzi 6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15693330

Marca: Honeywell-Fluka 31253250G

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99%

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 13746-66-2
Formula molecolare C6FeK3N6
Molecular Weight (g/mol) 329.25
Numero MDL MFCD00011392
InChI Key QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N

Specifica

Materiale o nome chimico Potassium Hexacyanoferrate(Iii)
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantità 250 g
Formula lineare K3Fe(CN)6
IUPAC Name tripotassium;iron(3+);hexacyanide
Peso formulazione 329.24g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado ACS/puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium hexacyanoferrate(III)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tripotassium hexacyanoferrate
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato