Learn More
Potassium hydrogen carbonate, ACS reagent
Codice prodotto. 11914311 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11914311 100 g 100g
11934311 500 g 500g
11924311 2.5 kg 2.50kg
3 options
Codice prodotto. 11914311
Marca: Thermo Scientific Acros 446301000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 298-14-6 | CHKO3 | 100.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 298-14-6
Formula molecolare CHKO3
Molecular Weight (g/mol) 100.11
Numero MDL MFCD00011402
InChI Key TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
SMILES [K+].OC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium hydrogen carbonate
Punto di fusione 292.0°C
Quantità 100 g
Formula lineare KHCO3
Indice di Merck 15,773
Informazioni di solubilità Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: 600g/L water (60°C), practocally insoluble in alcohol, soluble in potassium carbonate solution
IUPAC Name potassium;hydrogen carbonate
Peso formulazione 100.12
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica