Learn More
Potassium Hydrogen Carbonate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073425 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Codice prodotto. 10568820
Marca: Fisher Chemical P/5120/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 298-14-6
Formula molecolare CHKO3
Molecular Weight (g/mol) 100.11
Numero MDL MFCD00011402
InChI Key TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
SMILES [K+].OC([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 292°C
Colore Yellow
pH 8.2
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
IUPAC Name potassium hydrogen carbonate
Peso formulazione 100.12g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica