Learn More
Potassium hydrogen diiodate, 99.85%, for analysis
Codice prodotto. p-43186 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10401451
Marca: Thermo Scientific Acros 211471000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 13455-24-8 | HI2KO6 | 389.9 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13455-24-8
Formula molecolare HI2KO6
Molecular Weight (g/mol) 389.9
Numero MDL MFCD00011400
InChI Key ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium hydrogen diiodate, potassium biiodate, kaliumhydrogendijodat, iodic acid hio3 , potassium salt 2:1, potassium biiodate solution, potassium iodic acid iodate, io3.k.hio3, potassium ion iodic acid iodate, potassium hydrogen iodate powder, potassium hydrogen diiodate, p.a
PubChem CID 23700942
IUPAC Name potassium;iodic acid;iodate
SMILES OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium hydrogen diiodate
Nota nome p.a.
Colore White to Yellow
Forma fisica Crystals or Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.8% min. (Iodometry)
Formula lineare KH(IO3)2
Informazioni di solubilità Solubility in water: 13g/L (15°C)
Peso formulazione 389.9
Percent Purity 99.85%
Grado Ultrapuro