Learn More
Potassium hydrogen fluoride, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10761491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10761491
Marca: Thermo Scientific Acros 219230250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-29-9
Formula molecolare HF2K
Molecular Weight (g/mol) 78.1
Numero MDL MFCD00011403
Sinonimo Potassium bifluoride
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium hydrogen fluoride
Punto di fusione 239.0°C
Nota nome 99+%
Colore White to Gray
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare KHF2
Numero UN 1811
Fieser 16,283
Indice di Merck 15, 7731
Informazioni di solubilità Solubility in water: 39g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids, insoluble in absolute alcohol, soluble in diluted alcohol
Peso formulazione 78.1
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium hydrogen fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.