Learn More
Potassium hydrogen fluoride, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium hydrogen fluoride |
| Punto di fusione | 239.0°C |
| Nota nome | 99+% |
| Colore | White to Gray |
| Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantità | 25 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Formula lineare | KHF2 |
| Numero UN | 1811 |
| Fieser | 16,283 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium hydrogen fluoride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H301-Tossico se ingerito.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.