Learn More
Potassium hydrogen phthalate, 99.99%, acidimetric standard
Codice prodotto. p-4509371 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10418330
Marca: Thermo Scientific Acros 177121000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204.222 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 877-24-7
InChI Key IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC Name potassium;2-carboxybenzoate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium hydrogen phthalate
Punto di fusione 295.0°C to 300.0°C
Colore White
pH 3.8 to 4 (5% soln. at 20°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C8H5KO4
Formula lineare 2-(HO2C)C6H4CO2K
Quantità 100 g
Beilstein 09, 791
Indice di Merck 15, 7733
Molecular Weight (g/mol) 204.222
Peso formulazione 204.22
Percent Purity 99.95 to 100.05%
Grado Base per metalli in tracce
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals