Learn More
Potassium Hydroxide, 0.1M, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10279480 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
HDPE
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 10279480
Marca: JT Baker 7130.1000
High quality grade volumetric solution is ready to use for laboratory and specialized industrial applications.
  • Standardized potentiometrically against an NIST Standard Reference Material, Potassium Hydrogen Phthalate
  • Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
  • Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
  • Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Hydroxide
Punti di ebollizione 100°C
CAS 1310-58-3
Punto di fusione 0°C
Formula molecolare HKO
Concentrazione 0.0995–0.1005mol/L
Numero MDL MFCD00003553
Densità 1.0g/cm3 at 20°C
Sinonimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Quantità 1 L
SMILES [OH-].[K+]
IUPAC Name potassium;hydroxide
Molecular Weight (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Peso formulazione 56.11g/mol
Grado BAKER ANALYZED™
Normalità 0.1N
Imballaggio HDPE
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.