Learn More
Potassium hydroxide, 1N solution in water
Codice prodotto. p-4264997 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Plastic Can
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
Codice prodotto. 10664545
Marca: Thermo Scientific Acros 278400010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium hydroxide
Colore Colorless
Nota nome 1N solution in water
Punti di ebollizione 100.0°C
CAS 1310-58-3, 7732-18-5
Formula molecolare HKO
Formula lineare KOH
Concentrazione 1N, exact strength on the certificate of analysis
Numero MDL MFCD00003553
Numero UN 1814
Fieser 01,935; 02,346; 03,238; 04,409; 05,557; 06,486; 07,303; 08,415; 09,387; 11,439; 12,411; 13,258
Densità 1.0500g/mL
Sinonimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Quantità 1 L
SMILES [OH-].[K+]
IUPAC Name potassium hydroxide
Molecular Weight (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Peso formulazione 56.11
Imballaggio Plastic bottle
Gravità specifica 1.05
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium hydroxide, 1N solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.