Learn More
Potassium hydroxide, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10579210 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
:
2 kg
Codice prodotto. 10579210
Marca: JT Baker 0385.1000
Laboratory Reagent
Specifica
Punti di ebollizione 1320°C (1013 hPa)
CAS 1310-58-3
Punto di fusione 360°C
Intervallo percentuale saggio min. 85 %
Formula molecolare HKO
Numero MDL MFCD00003553
Densità 2.04 g/cm³ (20°C)
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Quantità 1 kg
SMILES [OH-].[K+]
IUPAC Name potassium hydroxide
Molecular Weight (g/mol) 56.11
Imballaggio Plastic bottle for solids
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.