Learn More
Potassium Hydroxide in Ethanol, 0.5M, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Glass
Dimensione della confezione:
2.50L
Descrizione
- Standardized potentiometrically against an NIST Standard Reference Material, Potassium Hydrogen Phthalate
- Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
- Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
- Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium Hydroxide |
| Colore | Red |
| Punti di ebollizione | 78°C |
| CAS | 1310-58-3, 64-17-5 |
| CAS min. % | 0.025 |
| Punto di fusione | 0°C |
| CAS max % | 0.1, <100% |
| Note sul grado di purezza | Standardized potentiometrically against a NIST Standard Reference Material, Potassium Hydrogen Phtalate |
| Formula molecolare | HKO |
| Concentrazione | 0.4975 - 0.5025mol/L KOH |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.