Learn More
Potassium Hydroxide, Pure, Solution 48-50%, Liquor, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10080310 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
Codice prodotto. 10080310
Marca: Fisher Chemical P/5645/17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
pH 12
Colore Colorless
CAS 1310-58-3
Punto di fusione -28.8°C
Formula molecolare HKO
Numero MDL MFCD00003553
Sinonimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Quantità 2.5 L
SMILES [OH-].[K+]
IUPAC Name potassium;hydroxide
Molecular Weight (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Peso formulazione 56.11g/mol
Imballaggio HDPE plastic bottle
Densità vapore > 1.0
Pressione del vapore 2.6mmHg at 20°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium hydroxide, 30-50% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium hydroxide