Learn More
Potassium Hydroxide, 0.01M in IPA, Chem-Lab
Codice prodotto. 11906836
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
946mL
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 11906836
Marca: Chem-Lab CL05.1151.1000
Used as a titrant in volumetric analysis, TMAR. Potassium Hydroxide, 0.01M in IPA, Chem-Lab is a laboratory reagent that has 0.5612g KOH per 1L of 2-Propanol. It is highly acidic in nature and is highly corrosive when handled.
Alcoholic potassium hydroxide is an effective conductor of heat and highly flammable. It is used as a dessicant. It is also used in some electrical batteries, such as those used in television remote controls. It is used in the manufacture of soaps, the production of biodiesel and the production of other potassium compounds.
Specifica
pH 13 (20°C, H2O)
Colore Colorless
CAS 1310-58-3, 67-63-0
Formula molecolare HKO
Concentrazione 0.5612g KOH per 1L C3H8O (0.01mol/L)
Numero MDL MFCD00003553
Densità 0.78g/mL
Sinonimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Informazioni di solubilità Soluble in water
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Quantità 1 L
SMILES [OH-].[K+]
IUPAC Name potassium;hydroxide
Limite di esplosione Lower 2% Volume/Upper 12% Volume
Molecular Weight (g/mol) 56.11
Punto d'infiammabilità 12°C (IPA)
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Peso formulazione 60.10g/mol
Normalità 0.01N (±0.0002, 20°C)
Odore 2-propanol
Imballaggio 946mL
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassio idrossido 0.01 mol/l in Propanolo-2
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium hydroxide,propan-2-ol