Learn More
Potassium hydroxide solution, 0.1M in isopropanol, Honeywell™
Codice prodotto. 15634780 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 15634780
Marca: Honeywell-Fluka 350081L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium hydroxide solution
CAS 1310-58-3
Formula molecolare HKO
Formula lineare KOH
Concentrazione 0.1M in isopropanol
Numero MDL MFCD00003553
Numero UN UN1219
Sinonimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Quantità 1 L
SMILES [OH-].[K+]
IUPAC Name potassium;hydroxide
Molecular Weight (g/mol) 56.11
Punto d'infiammabilità 12°C (53.6°F)
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Peso formulazione 56.11g/mol