Learn More
Potassium Hydroxide Solution, 0.1M in methanol, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15663550 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2 L
Dimensione della confezione:
2L
500mL
Codice prodotto. 15663550
Marca: Honeywell-Fluka 3193332L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Volumetric, 0.1 M KOH in methanol (0.1N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-58-3
Formula molecolare HKO
Molecular Weight (g/mol) 56.11
Numero MDL MFCD00003553
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Hydroxide Solution
Formula lineare KOH
Concentrazione 0.1M in methanol
Numero UN 1230
Densità 0.81g/mL at 25°C
Quantità 2 L
IUPAC Name potassium;hydroxide
Punto d'infiammabilità 11°C (51.8°F)
Peso formulazione 56.11g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium hydroxide solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methanol, potassiumhydroxide