Learn More
Potassium Hydroxide Solution, 0.5M, Chem Lab™
Codice prodotto. 11993183
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
1L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 11993183
Marca: Chem-Lab CL05.1124.1000
Specifica
Colore Colorless
Concentrazione 28.055g KOH/l C2H5OH = 0.5 N (±0.001/20°C)
Densità 0.85g/mL
Informazioni di solubilità Soluble in water
Quantità 1 L
Limite di esplosione Lower 2% Volume/Upper 12% Volume
Odore Alcoholic
Imballaggio 1L
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassio idrossido 0.5 mol/l in Alcole etilico
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, potassium hydroxide