Learn More
Potassium Hydroxide Solution 1M (1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
6 Ampules
Imballaggio:
Fiala
Dimensione della confezione:
6 fiale
Specifica
Specifica
| Colore | Colorless |
| Numero MDL | 3553 |
| Quantità | 6 Ampules |
| Imballaggio | Fiala |
| Forma fisica | Liquid |