Få mere at vide
Potassium hydroxide solution, Volumetric, 1 M KOH in ethanol (1N), Honeywell Fluka™
Produktkode 15634810 Shop alle Honeywell Fluka produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek
1L
pezzi 6
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15634810
missing translation for 'mfr': Honeywell-Fluka 351121L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Volumetric, 1 M KOH in ethanol (1N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-58-3
Formula molecolare HKO
Molecular Weight (g/mol) 56.11
Numero MDL MFCD00003553
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
IUPAC Name potassium hydroxide
SMILES [OH-].[K+]
Tekniske data
Materiale o nome chimico Potassium hydroxide solution
Formula lineare KOH
Concentrazione 1M in ethanol
Numero UN UN2924
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 11°C (51.8°F)
Peso formulazione 56.11g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide solution
Signalord
  • Pericolo
Farekategori
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Faresætning
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Sikkerhedssætning
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium hydroxide,Toluene, Hydrazinehydrate, ethanol
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.