Learn More
Potassium iodate, 98%
Descrizione
Potassium iodate is an oxidizing agent used to prepare 2-styrylchromones from o-hydroxy-ω-cinnamylideneacetophenones by oxidative cyclization. It is used to iodinate table salt in order to prevent iodine deficiency. It is an active ingredient in baby formula milk. As a maturing agent, it is used in baking. Furthermore, it is involved in the protection of radioactive iodine accumulation in the thyroid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Potassium iodate is an oxidizing agent used to prepare 2-styrylchromones from o-hydroxy-ω-cinnamylideneacetophenones by oxidative cyclization. It is used to iodinate table salt in order to prevent iodine deficiency. It is an active ingredient in baby formula milk. As a maturing agent, it is used in baking. Furthermore, it is involved in the protection of radioactive iodine accumulation in the thyroid.
Solubility
Soluble in water, potassium iodide solution. Insoluble in alcohol, liquid ammonia and nitric acid.
Notes
Incompatible with aluminum, strong oxidizing agents, sulfides, peroxides, metals and reducing agents. Avoid heat, shock and friction.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium iodate |
| Punto di fusione | 560°C (decomposition) |
| Quantità | 500 g |
| Numero UN | UN1479 |
| Indice di Merck | 14,7642 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water,potassium iodide solution. Insoluble in alcohol,liquid ammonia and nitric acid. |
| Peso formulazione | 214 |
| Percent Purity | 98% |
| Densità | 3.89 |
Sicurezza e movimentazione
- Potassium iodate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido comburente Categoria 2
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403-Conservare in luogo ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Potassium iodate