Learn More
Potassium Iodate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15603000 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
25kg
Codice prodotto. 15603000
Marca: Honeywell-Fluka 30314250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., 99.7-100.4%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5-6-7758
Formula molecolare IKO3
Molecular Weight (g/mol) 214.00
Numero MDL MFCD00011406
InChI Key JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC Name potassium;iodate
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Iodate
Quantità 250 g
Formula lineare KIO3
Numero UN 1479
Peso formulazione 214g/mol
Percent Purity 99.7 to 104%
Grado puriss. p.a.
Densità 3.93g/mL at 25°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium iodate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium iodate