Learn More
Potassium iodide, 1:2 w/w soln. in distilled water, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15422947
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 15422947
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 047293.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 1330°C
Materiale o nome chimico Potassium iodide
Punto di fusione 681°C
CAS 7681-11-0
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Formula molecolare IK
Numero MDL MFCD00011405
Indice di Merck 14,7643
Sinonimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
Informazioni di solubilità Soluble in water (145g/100ml at 25°C),alcohol (45.5mg/ml),methanol (125mg/ml),acetone (13.1mg/ml at 25°C),and ethanol (19.6mg/ml).
InChI Key NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[I-]
IUPAC Name potassio; ioduro
Molecular Weight (g/mol) 166.003
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Peso formulazione 166.01
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1:2 w/w soln. in distilled water
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.677
Sensibilità Hygroscopic
Densità 3.12g/mL