Learn More
Potassium Iodide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073436 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
3 kg
Dimensione della confezione:
100g
250g
3kg
500g
Codice prodotto. 10607232
Marca: Fisher Chemical P/5880/48
Richiesta di formato massivo o personalizzato
IK, CAS Number-7681-11-0, kali iodide, asmofug e, thyro-block, pima, potassium monoiodide, knollide, kisol, potassium diiodide, potassium iodide ki, potassium iodide, 500g, 1330 deg.C, CHEBI:8346, White, 166g/mol, NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M, potassium;iodide, 680 deg.C, 11405, 166.003
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-11-0
Formula molecolare IK
Molecular Weight (g/mol) 166.003
Numero MDL 11405
InChI Key NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC Name potassio; ioduro
SMILES [K+].[I-]
Specifica
Punti di ebollizione 1330°C
Punto di fusione 680°C
Colore White
pH 6 to 8
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Peso formulazione 166g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 1mmHg 745
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ioduro di potassio
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.